Learn More
DMF, Dimetilformamida, GC de espacio de cabeza, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
- Cada lote ha sido procesado para asegurar líneas base libres de interferencias para la determinación libre de interferencias de disolventes residuales de clase 1, 2 y 3
- 1 ppm máx. de disolventes de clase 1, 10 ppm máx. de disolventes de clase 2 y 50 ppm máx. de disolventes residuales de clase 3
- Este producto se ha probado con absorbancia UV para garantizar una baja contaminación orgánica
- Procesado para un bajo contenido de agua para facilitar la extracción de impurezas volátiles orgánicas, o COV
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | DMF, Dimethylformamide |
Absorbancia | 0.300 AU Maximum (275nm), 0.050 AU Maximum (300nm), 0.005 AU Maximum (350nm), 0.005 AU Maximum (400nm) |
CAS | 68-12-2 |
Color | Incolora |
Cantidad | 1 L |
Identificación | Pass Test |
Envase | Frasco de vidrio |
Forma física | Líquido |
Residuos después de la evaporación | 5 ppm Maximum |
Fórmula molecular | C3H7NO |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- N,N-Dimethylformamide
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 3
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H360D-Puede dañar al feto.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/y jabón.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
- P235-Mantener en lugar fresco.
- P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P242-Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas.
- P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
- P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
- P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: dimethylformamide
Título del producto
DMF, Dimetilformamida, GC de espacio de cabeza, Thermo Scientific™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido