Learn More
DMF, dimetilformamida, secuenciación, Fisher BioReagents Código de producto.: 10063074
DMF, dimetilformamida, secuenciación, Fisher BioReagents
Código de producto. 10063074
4 L, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
4 L
Envase:
Frasco de vidrio
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10063074
Marca: Fisher BioReagents BP11604
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
  • DMF para secuenciación y síntesis de péptidos
  • Útil para la química de proteínas debido al bajo contenido de aminas
  • DMF es un disolvente de uso común en síntesis de péptidos de fase sólida
  • Para uso exclusivo en investigación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 68-12-2
Fórmula molecular C3H7NO
Peso molecular (g/mol) 73.10
Número MDL MFCD00003284
Clave InChI ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimethylformamide, dimethyl formamide, n,n-dimethylmethanamide, n-formyldimethylamine, formamide, n,n-dimethyl, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfaMostrar másMostrar menos
PubChem CID 6228
ChEBI CHEBI:17741
Nombre IUPAC N,N-dimetilformamida
SMILES CN(C)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N, N-Dimethylformamide
pH 6 to 8
Punto de fusión -61°C
Absorbancia Pass Test, 1 max. at 270nm, 0.3 max. at 275nm, 0.1 max. at 295nm, 0.05 max. at 310nm, 0.01 max. (340nm to 400nm) at 340nm
Color Incolora
Información de descomposición >350°C
Densidad 0.945g/cm³
Punto de ebullición 153°C
Cantidad 4 L
Identificación Pass Test
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥99.5 %
Residuos después de la evaporación 0.005% max.
Ácido valorable 0.0005mEq/g max.
Fórmula lineal HCONCH3CH3
Base valorable 0.003mEq/g max.
Presión de vapor 4.9mbar at 20°C
Número UN 2265
Viscosidad 0.8 mPa/s at 20°C
Agua 0.03% max.
Índice Merck 15, 3267
Formula Weight (peso de la fórmula) 73.09
Porcentaje de pureza ≥99.5%
Grado Secuenciación
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • N,N-Dimethylformamide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H360D-Puede dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/jabón.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
Título del producto
DMF, dimetilformamida, secuenciación, Fisher BioReagents >