Learn More
Molecular Probes™ DMSO, anhidro
DMSO, anhidro
Marca: Molecular Probes™ D12345
117.80 EUR hasta el 2025-05-31
Use el código promocional "24127" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
El dimetilsulfóxido (DMSO) es un disolvente orgánico altamente polar y miscible en agua. Muchos de los compuestos que no son directamente solubles en agua se pueden disolver con DMSO para crear una solución madre concentrada que se puede diluir en el momento del uso en un medio o tampón acuoso hasta conseguir la concentración final deseada.El DMSO Molecular Probes™ es adecuado para preparar soluciones madre para muchos reactivos fluorescentes populares, incluidos:
El DMSO Molecular Probes™ se proporciona en prácticas alícuotas de un solo uso para garantizar un DMSO fresco y de alta calidad cada vez que prepare una solución madre de DMSO concentrada. Consulte en línea los manuales de los productos para obtener instrucciones específicas sobre las recomendaciones de concentración de la solución de trabajo y la solución madre DMSO de su producto.
Consulte nuestra aplicación Calculadora científica DailyCalcs para simplificar los cálculos de diluciones y soluciones madre.
Especificaciones
6 to 8 | |
188°C to 190°C | |
61 to 64% (Upper), 2.4 to 2.8% (Lower) | |
Miscible |
18°C to 19°C | |
10 x 3 mL | |
87 to 89°C | |
Miscible in water |
Título del producto
Molecular Probes™ DMSO, anhidro > 10 x 3 ml