Learn More
DMSO, Dimetilsulfóxido, GC Headspace Grade, Thermo Scientific™ Código de producto.: 15572393
DMSO, Dimetilsulfóxido, GC Headspace Grade, Thermo Scientific™
Código de producto. 15572393
1 L, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Código de producto. 15572393
Marca: Thermo Scientific Acros D1391
Solicitar formato a granel o personalizado
DMSO procesado a alta pureza para una determinación precisa y repetible de los niveles de trazas de disolventes residuales.
  • Cada lote ha sido procesado para asegurar líneas base libres de interferencias para la determinación libre de interferencias de disolventes residuales de clase 1, 2 y 3
  • 1 ppm máx. de disolventes de clase 1, 10 ppm máx. de disolventes de clase 2 y 50 ppm máx. de disolventes residuales de clase 3
  • Este producto se ha probado con absorbancia UV para garantizar una baja contaminación orgánica
  • Procesado para un bajo contenido de agua para facilitar la extracción de impurezas volátiles orgánicas, o COV
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DMSO, Dimethyl Sulfoxide
Absorbancia 0.40 AU Maximum (270nm), 0.18 AU Maximum (290nm), 0.06 AU Maximum (310nm), 0.02 AU Maximum (330nm), 0.01 AU Maximum (350 to 400nm)
CAS 67-68-5
Color Incolora
Cantidad 1 L
Identificación Pass Test
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Residuos después de la evaporación 0.01 % Maximum
Fórmula molecular C2H6OS
Ácido valorable 0.001 mEq/g Maximum
Número MDL MFCD00002089
Agua 0.05% Maximum
Sinónimo dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
Clave InChI IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CS(C)=O
Nombre IUPAC metilsulfinilmetano
Peso molecular (g/mol) 78.13
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
Formula Weight (peso de la fórmula) 78.13
Porcentaje de pureza ≥99.9%
Grado GC de espacio de cabeza
Título del producto
DMSO, Dimetilsulfóxido, GC Headspace Grade, Thermo Scientific™ >