Learn More
Thermo Scientific™ Descontaminante de superficies DNA AWAY™
Código de producto. p-4524506 Tienda MBP Molecular BioProducts Productos
Click to view available options
Descripción:
Descontaminante de ADN en superficies
Tamaño de la unidad:
250 ML
Código de producto. 10223471
Marca: Thermo Scientific™ 7010
Edge
Elimine tanto el ADN como la ADNasa no deseados del instrumental de vidrio y de plástico sin afectar a las muestras de ADN posteriores. Este descontaminante de superficies degrada el ADN con mayor rapidez y eficacia que la esterilización en autoclave.
Elimine tanto el ADN como la ADNasa no deseados del instrumental de vidrio y de plástico sin afectar a las muestras de ADN posteriores. El descontaminante de superficies Thermo Scientific™ DNA AWAY™ degrada el ADN con mayor rapidez y eficacia que la esterilización en autoclave.
  • Apropiado para cajas de gel, pipetas, mesas de trabajo, termocicladores y otros aparatos
  • Para utilizar antes de realizar la PCR o de trabajar con ADN y tener una zona de trabajo sin ADN
  • Para descontaminar basta con aplicar la fórmula lista para utilizar en la superficie y, a continuación, secar con un paño o lavar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
pH 11
Composición Hidróxido de sodio con agua
Descripción Descontaminante de ADN en superficies
Volumen (imperial) 8.5 oz
Volumen (métrico) 250 ml
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: sodium hydroxide
Periodo de garantía limitada: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.