Learn More
Eppendorf™ Tubos LoBind para ADN
Maximice la recuperación de muestras de ácidos nucleicos al reducir significativamente la unión de la muestra a la superficie. Los tubos LoBind para ADN Eppendorf™ son la solución ideal para la preparación de muestras y su almacenamiento a largo plazo.
Marca: Eppendorf™ 0030108426
31.39 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24155" para aplicar la oferta.
Descripción
Maximice la recuperación de ácidos nucleicos mediante la reducción considerable de la unión de la muestra a la superficie con estos tubos. Los tubos de polipropileno LoBind para ADN Eppendorf™ son ideales para la preparación de muestras y el almacenamiento a largo plazo.
- El material Eppendorf™ LoBind™ garantiza una recuperación de muestras optimizada para mejorar los resultados de los ensayos
- Sin revestimiento de superficie (p. ej., silicona) para minimizar el riesgo de interferencia de la muestra
- Grado de pureza y limpieza de PCR certificado por lotes: sin ADN humano, ADNasa, ARNasa ni inhibidores de PCR
- Disponible en formatos de placas de tubo, microplaca y pocillos profundos para facilitar el escalado
- Sellado con tapa preciso para reducir al mínimo las tasas de evaporación en formato de tubo
- Apto para una velocidad de centrifugación de hasta 30 000 × g (25 000 × g para los tubos de 2,0 ml) para aplicaciones de biología molecular
Especificaciones
HDPE | |
2,0 ml | |
1 Bag x 500 Tubes | |
No estéril | |
Cilíndrico | |
Cónicos | |
Tube | |
PCR Clean (Non-sterile) |
Incolora | |
Polipropileno | |
1 bolsa x 500 tubos | |
Autoclavable | |
Limpio para PCR | |
Snap Cap | |
25,000 x g |