Learn More
DNA polymerase alpha Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 1 publication
375.00€ - 515.00€
Especificaciones
Antígeno | DNA polymerase alpha |
---|---|
Dilución | Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 - 4 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200-1:500 |
Aplicaciones | Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18494411
|
Novus Biologicals
NBP1-82449-25ul |
25 μL |
375.00€
25 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18251426
|
Bio-Techne
NBP1-82449 |
0.1 mL |
515.00€
0.10 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
DNA polymerase alpha Polyclonal specifically detects DNA polymerase alpha in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.Especificaciones
DNA polymerase alpha | |
Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
RUO | |
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide | |
5422 | |
This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:VDLEPMAAKAWDKESEPAEEVKQEADSGKGTVSYLGSFLPDVSCWDIDQEGDSSFSVQEVQVDSSHLPLVKGADEEQVFHFYWLDAYEDQYNQPGVVFLFGKVWIESAETHVSCCVMVK | |
Primary | |
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 - 4 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200-1:500 | |
Polyclonal | |
Rabbit | |
Human | |
DNA polymerase alpha 1 catalytic subunit, DNA polymerase alpha catalytic subunit, DNA polymerase alpha catalytic subunit p180, DNA polymerase alpha p180 subunit, EC 2.7.7.7, p180, POLADKFZp686K1672, polymerase (DNA directed), alpha, polymerase (DNA directed), alpha 1, polymerase (DNA directed), alpha 1, catalytic subunit, polymerase (DNA-directed), alpha (70kD) | |
POLA1 | |
IgG | |
Affinity Purified | |
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins. |
For Research Use Only