missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ DNAJD1 Recombinant Protein

Marca:  Abnova™ H00029103-P01.25ug

Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16169012

  • 508.00€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío: 04-09-2024
para ver el stock

Descripción

Descripción

ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array

Especificaciones

Especificaciones

AAH10910
50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
42.24
8
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
25 ug
MAARGVIAPVGESLRYAEYLQPSAKRPDADVDQQGLVRSLIAVGLGVAALAFAGRYAFRIWKPLEQVITETAKKISTPSFSSYYKGGFEQKMSRREAGLILGVSPSAGKAKIRTAHRRVMILNHPDKGGSPYVAAKINEAKDLLETTTKH
DNAJD1/HSD18/MCJ
DNAJC15
Wheat Germ (in vitro)
GST
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
29103
DNAJD1 (Human) Recombinant Protein (P01)
In vitro wheat germ expression system
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Wheat Germ (in vitro)
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
DNAJC15
Human
Recombinant
Solution
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales