Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC de oligonucleótidos DNAPac™ PA100
Incorpora resina de intercambio aniónico fuerte para la purificación y el análisis de alta resolución de oligonucleótidos sintéticos y modificados.
Marca:  Thermo Scientific™ 088760
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15500224
  • 2612.43€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 17-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Utilice la resina de intercambio aniónico fuerte para la purificación y el análisis de alta resolución de oligonucleótidos sintéticos y modificados con las columnas de oligonucleótidos Thermo Scientific™ Dionex™ DNAPac™ PA100.
  • Resina polimérica no porosa y pelicular de 13 μm con MicroBeads™ con grupo amino funcional cuaternario enlazado
  • Capacidad de resolución n, n-1 para oligonucleótidos
  • Resuelve oligonucleótidos con estructuras secundarias
  • Compatible con disolventes, pH alto y altas temperaturas
  • Analiza muestras clínicas basadas en fosforotioato
  • Permite una sencilla aplicación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Columna de análisis
1,5 mL/min
4000 psi (275 bar)
De 2 a 12,5
90°C
DNAPac
Intercambio iónico
Bio-LC
2 mm
250 mm
13 μm
No poroso
Amonio cuaternario
Resina polimérica, no porosa
Intercambio iónico
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.