Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC de oligonucleótidos DNAPac™ PA100
BIOPHARMA
Incorpora resina de intercambio aniónico fuerte para la purificación y el análisis de alta resolución de oligonucleótidos sintéticos y modificados.
Marca:  Thermo Scientific™ 088759
7035.45 EUR hasta el 2025-03-14
Use el código promocional "24142" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15590214
  • 8146.25€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 19-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Utilice la resina de intercambio aniónico fuerte para la purificación y el análisis de alta resolución de oligonucleótidos sintéticos y modificados con las columnas de oligonucleótidos Thermo Scientific™ Dionex™ DNAPac™ PA100.
Obtenga una resolución n, n-1 para oligonucleótidos
  • Resuelva oligonucleótidos con estructuras secundarias
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Columna preparativa, estándar
250 mm
13 μm
No poroso
90°C
DNAPac
Intercambio iónico
Bio-LC
22 mm
4000 psi (275 bar)
De 2 a 12,5
Unitary
Amonio cuaternario
Polímero esférico, no poroso
Intercambio iónico
Responsibly packaged
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.