Learn More
Thermo Scientific™ DNasa I, sin RNasa (suministrado con MnCl2) (1 U/μl)
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Cantidad:
1000 U
Unit Size:
1000 unidades
Descrizione
Thermo Scientific DNase I, RNase-free es una endonucleasa que digiere el ADN monocatenario y bicatenario. Hidroliza enlaces fosfodiéster produciendo mono y oligodesoxirribonucleótidos con grupos 5'-fosfato y 3'-OH.
La actividad enzimática depende estrictamente del Ca2+ y se activa mediante los iones Mg2+ o Mn2+.
- En presencia de Mg2+, DNase I fragmenta cada cadena de ADN bicatenario de forma independiente, de manera estadísticamente aleatoria.
- En presencia de Mn2+, la enzima fragmenta las dos cadenas de ADN y aproximadamente en el mismo sitio, lo que produce fragmentos de ADN con extremos romos o con extremos protuberantes de tan solo uno o dos nucleótidos.
Características destacadas
- Enzima recombinante
- Purificada a partir de huésped no animal con una concentración intrínseca inferior de ARNasas
Aplicaciones
- Preparación de ARN libre de ADN
- Extracción de ADN de la muestra después de la transcripción in vitro
- Preparación de ARN libre de ADN antes de RT-PCR y RT-qPCR
- Etiquetado de ADN mediante traslación por muestras junto con DNA Polymerase I
- Estudios de interacciones ADN-proteína mediante footprinting de ADNasa I libre de ARNasa
- Generación de una biblioteca de insertos de ADN superpuestos aleatoriamente. Se utiliza un tampón de reacción que contiene Mn2+.
Nota
DNase I es sensible a la desnaturalización física. Mezcle suavemente invirtiendo el tubo. No agite.
Specifica
Specifica
| Concentración | 1 U/μl |
| Enzima | ADNasa |
| Tampón compatible | Tampón de reacción |
| Cantidad | 1000 U |
| Tipo de producto | ADNasa I, sin ARNasa |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto