Learn More
Thermo Scientific™ DNase/RNase-Free Deionized Water
Designed for use in all molecular biology applications.
Marca:  Thermo Scientific™ A57775
58.81 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24138" para aplicar la oferta.
Código de producto. 17856196
  • 65.00€ / 1 litro
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
DNase/RNase-Free Distilled Water is designed for use in all molecular biology applications. It is 0.1-μm membrane-filtered and tested for DNase and RNase activity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Nuclease-free deionized water
Biología molecular
Not DEPC-Treated
1 L
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific™ DNase/RNase-Free Deionized Water > 1 L
Para uso exclusivo en investigación.