Learn More
DNQX, Tocris Bioscience™
Código de producto. 30001059
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Selective non-NMDA iGluR antagonist
Selective non-NMDA receptor antagonist.
Water-soluble Salt also available.
CAS 2379-57-9
Fórmula molecular C8H4N4O6
Peso molecular (g/mol) 252.14
Número MDL MFCD00069257
Clave InChI RWVIMCIPOAXUDG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dnqx, unii-62t278s1mx, 6,7-dinitroquinoxaline-2,3-dione dnqx, 2,3-quinoxalinedione, 1,4-dihydro-6,7-dinitro, 6,7-dinitroquinoxaline-2,3-diol, 6,7-dinitro-1,4-dihydro-quinoxaline-2,3-dione, 6,7-dinitroquinoxaline-2,3 1h,4h-dione, 1ftl, tocris-0189, lopac-d-0540
PubChem CID 3899541
Nombre IUPAC 6,7-dinitro-1,2,3,4-tetrahydroquinoxaline-2,3-dione
SMILES [O-][N+](=O)C1=C(C=C2NC(=O)C(=O)NC2=C1)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DNQX
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 252.14
Porcentaje de pureza >98%