Learn More
Thermo Scientific™ Mezcla de dNTP (10 mM cada uno)
Código de producto. p-7184432 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Cantidad:
0,2 ml (total: 8 μmol)
1 ml (total: 40 μmol)
5 x 1 ml (total: 200 μmol)
10 x 1 mL
Tamaño de la unidad:
0.20 ml
1 ml
paquete de 10
paquete de 5
Código de producto. 10610851
Marca: Thermo Scientific™ R0191
Mezcla de dNTP Thermo Scientific™, 10 mm cada componente dATP, dTTP, dCTP y dGTP.
La mezcla de dNTP Thermo Scientific™ contiene 10 mm de cada componente dATP, dTTP, dCTP y dGTP.
Para uso directo en PCR, transcripción inversa y otras aplicaciones.
  • Aplicación probada en: —PCR de largo alcance (40 kb), —Síntesis de ADNc y RT-PCR, —PCR en tiempo real, —PCR estándar, —PCR de alta fidelidad
  • Altamente estable: el pH neutro de las soluciones de nucleótidos asegura estabilidad durante el almacenamiento a largo plazo
  • Sin ADN humano ni E. coli.
  • Pureza superior al 99 % confirmada mediante HPLC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 10 mm
Contenido y almacenamiento dNTP Mix (10 mM) contains premixed dATP, dCTP, dGTP and dTTP at a final concentration of 10 mM (0.2 mL)
Store at –20°C.
Formulario Líquido
Etiqueta o tinte Sin marcar
Grado de pureza o calidad > 99 %
Cantidad 0,2 ml (total: 8 μmol)
Condiciones de envío Dry Ice
Para utilizar con (aplicación) Standard PCR, RT-PCR, Real Time PCR (qPCR)