Learn More
Thermo Scientific™ Mezcla de dNTP (25 mM cada uno)
Mezcla de dNTP Thermo Scientific™, 25 mm de cada componente dATP, dTTP, dCTP y dGTP.
Marca:  Thermo Scientific™ R1122
950.37 EUR hasta el 2025-02-28
Use el código promocional "24154" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11843943
  • 1032.00€ / paquete de 5
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
La mezcla de dNTP Thermo Scientific™ contiene 25 mm de cada componente dATP, dTTP, dCTP y dGTP.
Para uso directo en PCR, transcripción inversa y otras aplicaciones.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
dNTP Mix (25 mM) contains premixed dATP, dCTP, dGTP and dTTP at a final concentration of 25 mM (5 x 1 mL)
Store at –20°C.
Sin marcar
5 x 1 ml
Standard PCR, High-fidelity PCR, RT-PCR, Real Time PCR (qPCR)
Líquido
>99%
Dry Ice
25 mm
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.