Learn More
Bromuro de dodeciltrimetilamonio, cromatografía de par iónico, Fisher Chemical
Código de producto. 10696252
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Envase:
Jarra de plástico para polvo
Especificaciones
Punto de fusión 246°C
CAS 1119-94-4
Color Blanco
Forma física Sólido en polvo
Cantidad 25 g
Fórmula molecular C15H34BrN
Número MDL 11767
Sinónimo dodecyltrimethylammonium bromide, dtab, dctab, ltab, lauryltrimethylammonium bromide, n,n,n-trimethyldodecan-1-aminium bromide, laurtrimonium bromide, dodecyl trimethyl ammonium bromide, morpan d, 1-dodecanaminium, n,n,n-trimethyl-, bromide
Clave InChI XJWSAJYUBXQQDR-UHFFFAOYSA-M
SMILES CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C.[Br-]
Nombre IUPAC dodecil(trimetil)azanio; bromuro
Peso molecular (g/mol) 308.348
PubChem CID 14249
ChEBI CHEBI:282662
Formula Weight (peso de la fórmula) 308.34g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Dodecyltrimethylammonium bromide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.