Learn More
Dolutegravir sodium salt, Thermo Scientific™
75.20€ - 196.00€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Sal sódica de dolutegravir |
---|---|
CAS | 1051375-19-9 |
Condiciones de envío | No hay requisitos especiales |
Línea de productos | Ciencias de la vida |
Fórmula molecular | C20 H18 F2 N3 Na O5 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17700709
|
Thermo Scientific Acros
469770010 |
1 g |
196.00€
1 g |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17710709
|
Thermo Scientific Acros
469772500 |
250 mg |
75.20€
250 miligramos |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
Sal sódica de dolutegravir | |
No hay requisitos especiales | |
C20 H18 F2 N3 Na O5 | |
De blanco a amarillo claro |
1051375-19-9 | |
Ciencias de la vida | |
Polvo o cristales | |
≥ 98,5% |