Learn More
Thermo Scientific™ Tiras de tapones para PCR abovedados y planos
Descripción
Estas tiras de tapones de PCR son compatibles con placas de PCR de 96 pocillos y tubos en tiras estándar y de perfil bajo. Las 12 tiras cuentan con lengüetas de extremo grandes para facilitar su extracción.
Las tiras de tapones abovedados de PCR son compatibles con placas de PCR de 96 pocillos y tubos en tiras estándar y de perfil bajo. Las 12 tiras cuentan con lengüetas de extremo grandes para facilitar su extracción.
Características destacadas:
- Aptas para su uso con placas de PCR de 96 pocillos, así como con tubos en tiras estándar y de perfil bajo
- Lengüetas en los extremos de gran tamaño para la extracción de tiras (solo 12 tiras)
Certificaciones:
Certificado de ausencia de ADN humano, ARNasa y ADNasa.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente |
| Material | Polipropileno |
| N.° de pocillos | 8 |
| Cantidad | 120/caja |
| Formato | Tiras de 8 tapones planos |
| Tipo de producto | Tira de tapones de placa de PCR |
| Certificación como material libre de ARNasa y ADNasa | Sí |
| Plate Compatibility | Placa de 96 pocillos |