Learn More
Thermo Scientific™ Domed PCR Caps, strips of 12
Tiras de tapones abovedados para aplicaciones de PCR para su uso con placas para PCR de 96 pocillos y tiras de tubos Thermo Scientific.
61.25€ - 120.00€
Especificaciones
Color | Transparente |
---|---|
Material | Polipropileno |
N.° de pocillos | 12 |
Formato | Tiras de 12 tapones abovedados |
Tipo de producto | Tira de tapones de placa de PCR |
Código de producto | Marca | Cantidad | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11584774
|
Thermo Scientific™
AB0852 |
10 paquetes de 8 | Transparente |
61.25€
paquete de 80 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11594774
|
Thermo Scientific™
AB0853 |
25 paquetes de 8 | Transparente |
120.00€
paquete de 200 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Asegúrese de sellar correctamente todas las tiras de tubos de PCR y las placas de PCR de 96 pocillos con tiras de tapones para placas de PCR Thermo Scientific™ moldeadas con precisión.
Las tiras de tapones abovedados de PCR son compatibles con placas de PCR de 96 pocillos y tubos en tiras estándar y de perfil bajo. Las 12 tiras cuentan con lengüetas de extremo grandes para facilitar su extracción.
Características destacadas:
- Aptas para su uso con placas de PCR de 96 pocillos, así como con tubos en tiras estándar y de perfil bajo
- Lengüetas en los extremos de gran tamaño para la extracción de tiras (solo 12 tiras)
Certificaciones:
Certificado de ausencia de ADN humano, ARNasa y ADNasa.
Especificaciones
Transparente | |
12 | |
Tira de tapones de placa de PCR | |
Placa de 96 pocillos |
Polipropileno | |
Tiras de 12 tapones abovedados | |
Sí |