missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Donanemab Recombinant Human Monoclonal Antibody, Invitrogen™
Human Recombinant Monoclonal Antibody
Marca: Invitrogen MA542233
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Endotoxin level < 0.01EU/μg by LAL method Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze thaw cycles. Store at 2 to 8 °C for one week. Store at -20 to -80 °C for twelve months from the date of receipt.
Donanemab (LY3002813 or N3pG-Abeta monoclonal antibody) is under development in Alzheimer's disease.Especificaciones
Donanemab | |
Recombinant Monoclonal | |
Unconjugated | |
LY3002813 | |
Human APP | |
100 μg | |
Primary | |
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
Liquid | |
Chemical |
ELISA, SDS-Page | |
1.42 mg/mL | |
PBS with no preservative; pH 7.4 | |
Human | |
Protein A | |
RUO | |
Chemical | |
Antibody | |
IgG1 κ |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido