Learn More
Clorhidrato de donepezilo, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15492202 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
15492202 1 g 1 g
15402212 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 15492202
Marca: Thermo Scientific Acros 458050010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 120011-70-3 | C24H30ClNO3 | 415.96 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 120011-70-3
Fórmula molecular C24H30ClNO3
Peso molecular (g/mol) 415.96
Número MDL MFCD00881312
Clave InChI XWAIAVWHZJNZQQ-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo donepezil hydrochloride, donepezil hcl, aricept, bnag, donepezilhcl, aricept odt, 2-1-benzylpiperidin-4-yl methyl-5,6-dimethoxy-2,3-dihydro-1h-inden-1-one hydrochloride, e 2020 pharmaceutical, eranz
PubChem CID 5741
ChEBI CHEBI:4696
Nombre IUPAC hydrogen 2-[(1-benzylpiperidin-4-yl)methyl]-5,6-dimethoxy-2,3-dihydro-1H-inden-1-one chloride
SMILES [H+].[Cl-].COC1=CC2=C(C=C1OC)C(=O)C(CC1CCN(CC3=CC=CC=C3)CC1)C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Donepezil hydrochloride
Punto de fusión 211.0°C to 212.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in hot methanol, insoluble in ethyl acetate and hexane
Formula Weight (peso de la fórmula) 415.85
Porcentaje de pureza ≥97.5% (HPLC)
compliance-icons
Nombre del producto
  • Donepezil hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Donepezil hydrochloride