Learn More
Donepezil hydrochloride, Tocris Bioscience™
Código de producto. 18762484
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Potent AChE inhibitor
Potent acetylcholinesterase inhibitor (IC50 = 5.7 nM). Displays 1252-fold selectivity for AChE over BuChE (IC50 = 7138 nM for BuChE). Orally active.
Deuterated analog also available.
CAS 120011-70-3
Fórmula molecular C24H30ClNO3
Peso molecular (g/mol) 415.96
Número MDL MFCD00881312
Clave InChI XWAIAVWHZJNZQQ-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo donepezil hydrochloride, donepezil hcl, aricept, bnag, donepezilhcl, aricept odt, 2-1-benzylpiperidin-4-yl methyl-5,6-dimethoxy-2,3-dihydro-1h-inden-1-one hydrochloride, e 2020 pharmaceutical, eranz
PubChem CID 5741
ChEBI CHEBI:4696
Nombre IUPAC hydrogen 2-[(1-benzylpiperidin-4-yl)methyl]-5,6-dimethoxy-2,3-dihydro-1H-inden-1-one chloride
SMILES [H+].[Cl-].COC1=CC2=C(C=C1OC)C(=O)C(CC1CCN(CC3=CC=CC=C3)CC1)C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Donepezil hydrochloride
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 415.95
Porcentaje de pureza >99%