Learn More
Equip Labo™ Armario con puertas
Descripción
- Muebles sobre ruedas
- Colocados bajo de mesas de trabajo
- Muebles con puertas o cajones
- 54 o 84 cm de ancho
- Armario con panel de melamina blanco mate
- Altura interna de los cajones: 8,5 cm
- Muebles con puertas
- 1 puerta
- Incluye 1 estante ajustable, 4 ruedas, 2 con frenos
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Armario con puertas |
| Color | Blanco |
| Tipo de cabina | Armario con puertas |
| Fondo (métrico) | 45 cm |
| Dimensiones (Pr x An x Al) | 45 x 54 x 72 cm |
| Tipo de puerta | Una sola puerta |
| Altura (métrico) | 72 cm |
| N.º de puertas | 1 |
| N.º de estantes | 1 |
| Garantía | 12 meses |
| Mostrar más |