missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Dopamine D2R/DRD2 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Bio-Techne NBP2-88996
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Dopamine D2R/DRD2 Polyclonal antibody specifically detects Dopamine D2R/DRD2 in Human, Mouse, Rat, Avian samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry.Especificaciones
Dopamine D2R/DRD2 | |
Polyclonal | |
PBS containing 50% glycerol | |
Rabbit | |
51 kDa | |
50 μL | |
GPCR, Neuroscience | |
1813 | |
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry | |
Unconjugated | |
D(2) dopamine receptor, D2DR, D2R, Dopamine D2 receptor, dopamine receptor D2, dopamine receptor D2 isoform, seven transmembrane helix receptor | |
Synthetic peptide corresponding to the sequence near the N-terminus of mouse Dopamine D2R/DRD2. | |
Peptide affinity purified | |
RUO | |
Primary | |
Human, Mouse, Rat, Avian | |
Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido