Learn More
Clorhidrato de dopamina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11499033
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
Código de producto. 11499033
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A11136.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
CAS: 62-31-7 | C8H12ClNO2 | 189.64 g/mol
A neurotransmitter and vasopressor that modulates cortical activation. Dopamine hydrochloride is a vasopressor that moderates cortical activation. It is used as a precursor to norepinepherine and epinephrine. It is an important neurotransmitter and chemical messenger that helps in the transmission of signals in the brain and other vital areas.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Un neurotransmisor y vasopresor que modula la activación cortical. El clorhidrato de dopamina es un vasopresor que modera la activación cortical. Se utiliza como precursor de la norepinefrina y la epinefrina. Es un importante neurotransmisor y mensajero químico que ayuda en la transmisión de señales en el cerebro y otras áreas vitales.
Solubilidad
Soluble en agua, metanol y dimetilsulfóxido. Insoluble en éter, éter de petróleo, cloroformo, benceno y tolueno.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 62-31-7
Fórmula molecular C8H12ClNO2
Peso molecular (g/mol) 189.64
Número MDL MFCD00012898
Clave InChI CTENFNNZBMHDDG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dopamine hydrochloride, 3-hydroxytyramine hydrochloride, dopamine hcl, 4-2-aminoethyl benzene-1,2-diol hydrochloride, intropin, dopastat, revivan, dynatra, 3,4-dihydroxyphenethylamine hydrochloride, cardiosteril
PubChem CID 65340
Nombre IUPAC 4-(2-aminoetil)benceno-1,2-diol;clorhidrato
SMILES [H+].[Cl-].NCCC1=CC=C(O)C(O)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dopamine hydrochloride
Punto de fusión 243°C to 250°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Cantidad 5 g
Beilstein 3656720
Sensibilidad Hygroscopic; Light sensitive
Índice Merck 14,3421
Información de solubilidad Soluble in water,methanol and dimethyl sulfoxide. Insoluble in ether,petroleum ether,chloroform,benzene and toluene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.64
Porcentaje de pureza 99%