Learn More
Buerkle™ Bomba dosificadora Dosi-Pump
Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 mL/pulsación
250 ml/recorrido
30 mL/recorrido
30 ml/recorrido
4 ml/recorrido
Tamaño del tapón:
21 mm
22 mm
28,5 mm
Descripción
- Las bombas dosificadoras deben montarse en el cierre del recipiente
- Para ello se debe perforar un agujero en el cierre, insertar la bomba y enroscarla por abajo
- No se incluye ninguna conexión para recipiente con orificio de alojamiento
- Piezas en contacto con el medio fabricadas en PP, PE y acero inoxidable
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 4 ml/recorrido |
Color | Blanca |
Para utilizar con (aplicación) | Adecuado para barriles, bidones, garrafones o frascos, para dosificación de líquidos de diferentes viscosidades, para uso con productos alimenticios |
Material | Polipropileno, polietileno, acero inoxidable |
Cantidad | 1 |
Certificaciones/conformidad | Aptos para alimentos |
Desechables | Reutilizable |
Tipo de producto | Bomba de dosificación |
Para utilizar con (equipo) | Recipiente |
Longitud (imperial) | 25 cm |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Oferta en pruebas de productos lácteos y vegetales
Productos de prueba de calidad para todas sus necesidades.Promo Code: 24134Expires: 2025-03-31
Título del producto
Buerkle™ Bomba dosificadora Dosi-Pump >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido