Learn More
Kartell™ Dosipet B
Código de producto. 10172761
Click to view available options
Volumen (métrico):
De 2,5 a 25 ml
De 5 a 50 ml
Incrementos:
0,5 mL
1 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10172761
Marca: Kartell™ 8305000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Dispensar soluciones de forma precisa y eficaz. El dispensador Kartell™ Dosipet B se puede utilizar con casi todos los tipos de solución acuosa y viene equipado con un cilindro y un pistón.
  • Puede usarse con cualquier tipo de solución acuosa
  • No usar con soluciones que contengan ácido fluorhídrico
  • Marcado por un alto grado de comodidad y fiabilidad
  • Equipado con un cilindro de vidrio de borosilicato 3.3 y un pistón de PTFE
Especificaciones
Tipo de producto Dosipet 50
Certificaciones/conformidad Con marcado CE, certificado IVD
Descripción Tamaño de rosca GL45
Volumen (métrico) De 5 a 50 ml
Para utilizar con (aplicación) Tipo de solución acuosa
Incluye Cilindro de vidrio de borosilicato 3.3 y un pistón de PTFE
Incrementos 1 mL
Modelo Dosipet 50
Cantidad 1 Paq.
Tamaño de rosca GL 45