Learn More
Kartell™ Dosipet B
Código de producto. 13191104
Click to view available options
Volumen (métrico):
De 2,5 a 25 ml
De 5 a 50 ml
Incrementos:
0,5 mL
1 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 13191104
Marca: Kartell™ 8302500
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Dispensar soluciones de forma precisa y eficaz. El dispensador Kartell™ Dosipet B se puede utilizar con casi todos los tipos de solución acuosa y viene equipado con un cilindro y un pistón.
Dosipet 25 ml
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Con marcado CE, certificado IVD
Descripción Tamaño de rosca GL45
Volumen (métrico) De 2,5 a 25 ml
Incluye Cilindro de vidrio de borosilicato 3.3 y un pistón de PTFE
Incrementos 0,5 mL
Modelo Dosipet 25