Learn More
Socorex™ Dosys™ Classic Pistol Grip Automatic Syringe
Código de producto. 10274462
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,5 A 5 mL
De 0,025 a 0,3 ml
De 1 a 10 ml
De 5 a 20 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10274462
Marca: Socorex™ 173.0520
Dosifique con excelente reproducibilidad utilizando una jeringa automática con mango de agarre de pistola. La jeringa clásica automática con mango de agarre de pistola Dosys™ Socorex™ se ajusta a cualquier mano cómodamente y requiere un esfuerzo mínimo para realizar un trabajo eficiente incluso durante las sesiones de dispensación largas.
  • Mango de agarre de pistola.
  • Jeringa automática autorellenable.
  • Sistema de válvula Luer Lock integrado.
  • Se ajusta a cualquier mano.
  • Requiere un esfuerzo mínimo.
  • Alta reproducibilidad gracias a la tuerca de bloqueo de seguridad en un tornillo micrométrico.
  • Émbolo de acero inoxidable de alta precisión.
  • Cuerpo de vidrio esmerilado.
  • Recorrido del émbolo y apriete suaves.
  • Cilindro de vidrio protegido por manguito de PVC (no esterilizable en autoclave).
  • Fácil de desmontar para una limpieza eficiente y la sustitución de piezas si es necesario.
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Material Vidrio de borosilicato (cuerpo), Acero inoxidable (émbolo)
Incluye Jeringa, tubo de alimentación de silicona de 1M, lastre, manguito de protección de PVC, cánulas de aspiración y ventilación, juego de repuestos para válvula, instrucciones de funcionamiento.
Tipo de producto Jeringa automática, mango de agarre de pistola
Graduaciones 1,0 ml
Modelo Clásica 173 Dosys™
Cantidad 1 unidad
Precisión <0,5% a <0,4%
Volumen (métrico) De 5 a 20 ml
Tipo de conexión Luer Lock
Graduated Sí