Learn More
Thermo Scientific™ Double Bagged Bottled Tryptone Soya Broth (TSB)
Perform confident sterility testing with double bagged bottled media for added security between environmental class changes.
Marca: Thermo Scientific™ R112912
226.05 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
Perform confident sterility and microbial limits testing with Thermo Scientific™ Remel™ Double Bagged Bottled Tryptone Soya Broth (TSB) for testing according to USP, JP, and EU regulations and as a general purpose enrichment broth for cultivation and isolation of microorganisms. Double Bagged Bottled Tryptone Soya Broth (TSB) is ideal for microbiological testing that requires additional packaging for sterility protection between environmental class changes.
Añada el caldo de soja de triptona (TSB) en frasco envasado en dos bolsas Remel a su rutina de pruebas de esterilidad y límites microbianos. Nuestra gama de soluciones validadas para los laboratorios de microbiología farmacéutica respalda la producción de productos farmacéuticos estériles, vacunas y productos de biotecnología, garantizando su máxima calidad. Soluciones completas, confianza completa:• Embalaje seguro: envasado en dos bolsas antes de la esterilización en autoclave para preservar la integridad de los medios de esterilidad• Conformidad normativa: medios armonizados USP, JP y EU • Adaptable: una amplia gama de volúmenes de llenado, medios y tipos de frascos disponibles para adaptarse a los tamaños de las muestras y a las necesidades de pruebas de rendimiento• Calidad garantizada: certificados de análisis con todos los lotes producidos • Fácil de usar: basta con «despegar y abrir» las bolsas para un acceso rápido al frasco de medios• Medios multiusos: adecuados para pruebas de calidad generales Hay disponibles formatos personalizables y tipos de medios. Consulte disponibilidad. Se recomienda un medio versátil y altamente nutritivo para uso general en laboratorio. Debido a la inclusión de triptona y peptona de soja, el medio soportará un crecimiento exuberante de muchos microorganismos exigentes sin la adición de suero. No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad. Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.Especificaciones
Tapón de plástico de polipropileno con teflón | |
Caldo de triptona de soja (TSB) en frasco envasado en dos bolsas | |
Medios |
De 2 a 25 °C | |
Frasco de borosilicato en dos bolsas | |
100 mL |