Learn More
Metro™ Kits de unidades móviles qwikTRAK™ de doble profundidad
Click to view available options
Anchura (imperial):
18 pulg
21 pulg
24 pulg
Anchura (imperial) del estante:
18 pulg
21 pulg
24 pulg
Acabado:
Acero inoxidable
Cromo
Epoxi verde Metroseal
Polímero pesado
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Para su uso con los sistemas de estantes Metro Super Erecta™, Super Erecta Pro™, Super Adjustable™ y MetroMax i™
- El kit incluye ocho postes altos de 188 cm, cuatro ruedas con ranuras en V; un conjunto de ruedas de canal central de acero inoxidable, parachoques de rosca, soportes de la barra de acoplamiento y otra tornillería
Información de órdenes
Order one kit per double-deep system. Shelves are sold separately.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Kit de unidad móvil |
| Acabado | Polímero pesado |
| Para utilizar con (equipo) | Sistema de estantes Metro™ MetroMax i™ |
| Incluye | Ocho postes altos de 188 cm (74 pulgadas), cuatro ruedas con ranura en V, un conjunto de ruedas de canal central de acero inoxidable, parachoques de rosca, soportes de la barra de acoplamiento y otra tornillería |
| Anchura (imperial) del estante | 18 pulg |
| Anchura (imperial) | 18 pulg |
| Anchura (métrico) del estante | 45,7cm |
| Anchura (métrico) | 45,7cm |
| Material | Polímero |