Learn More
Kolmi Hopen™ Gorros de clip de polipropileno de elástico doble en dispensador de pared
Tienda Medicom Productos
Descripción
- Cubre la cabeza completa, según lo requiera el proceso HACCP
- Comodidad adicional con doble elástico para garantizar una excelente retención
- Posibilidad de utilizar un código de color para el seguimiento
- Peso del tejido 12 g/m2
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Polipropileno |
| Color | Verde |
| Desechables | Sí |
| Tipo de diseño | Gorro de clip |
| Esterilidad | No estéril |
| Certificaciones/conformidad | EN ISO 9001 |
| Cantidad | 250 paq. |
| Dimensiones (L x An) | 40 x 55 cm |
| Incluye | Gorros y dispensador de pared |
| Para utilizar con (aplicación) | Industrial, laboratorio |