Learn More
Kolmi Hopen™ Double Elastic Polypropylene Clip Caps in Wall Dispenser
Click to view available options
Color:
Azul
Blanco
Negro
Verde
Descripción
- Cubre la cabeza completa, según lo requiera el proceso HACCP
- Comodidad adicional con doble elástico para garantizar una excelente retención
- Posibilidad de utilizar un código de color para el seguimiento
- Peso del tejido 12 g/m2
Especificaciones
Especificaciones
Material | Polipropileno |
Color | Blanco |
Desechables | Sí |
Tipo de diseño | Gorro de clip |
Esterilidad | No estéril |
Certificaciones/conformidad | EN ISO 9001 |
Cantidad | 250 paq. |
Dimensiones (L x An) | 40 x 55 cm |
Incluye | Gorros y dispensador de pared |
Para utilizar con (aplicación) | Industrial, laboratorio |