Learn More
Fisherbrand™ Barra agitadora de PTFE con doble extremo
Proporciona acción de agitación estable. Estas barras agitadoras magnéticas de PTFE tienen una acción de doble pala para proporcionar una agitación eficiente junto con una elevada estabilidad.
Marca: Fisherbrand™ 001.1335
Descripción
- Barra de agitación magnética estable de uso general
- La doble acción de la paleta proporciona una agitación eficaz y una alta estabilidad
- Disponible en colores lisos o codificado por colores
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Sí | |
Blanco/liso | |
Contenedores y recipientes/placas calefactoras con agitación& | |
35 mm |
Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) | |
Núcleo magnético Alnico V encapsulado en PTFE | |
8 mm | |
1 unidad |