Learn More
Fisherbrand™ Hidrómetro de doble escala
Código de producto. 11727073
Encompass_Preferred
Click to view available options
Longitud (métrico):
380 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. 11727073
Marca: Fisherbrand™ UN7200
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
A dual scale, universal plain form hydrometer for measuring specific gravity/relative density (g/cm3) of liquids lighter than or heavier than water and Baume in various ranges.
  • Range of 0.7000 to 2.00
  • Lead-free ballast and glass
  • Individually serialized
  • Temperature standardization of 15°C
  • Used in the chemistry, pharmacology, food and beverage, and starch industries
  • Store in a clean, dry, safe place, not subject to extreme temperatures
Información de órdenes
dimLengthMetric
Especificaciones
Cantidad 1Each
Tipo Hidrómetro de doble escala
Incrementos 0.050°
Longitud (métrico) 380 mm
Densidad (métrico) De 700 a 2000 g/l
Contenido y almacenamiento Cool, dry, safe
Intervalo de Baume Baumé de – 10 a 70° (líquido menos denso que el agua), Baumé de - 0 a 70° (líquido más denso que el agua)
Para utilizar con (aplicación) Measuring the density of liquids both lighter and heavier than water
Intervalo de gravedad específica 0.7 to 2.0%
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.