Learn More
Fisherbrand™ Barra de agitación magnética de PTFE con cruceta de dos caras
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Diámetro (métrico):
10 mm
14 mm
17 mm
22 mm
30 mm
35 mm
40 mm
60 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 5
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Sí |
| Certificaciones/conformidad | Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) |
| Color | Blanco |
| Descripción | Núcleo magnético Alnico V encapsulado en PTFE |
| Para utilizar con (equipo) | Contenedores y recipientes/placas calefactoras con agitación& |
| Altura (métrico) | 12 mm |
| Diámetro (métrico) | 30 mm |
| Cantidad | Paquete de 2 |