Learn More
Thermo Scientific™ Sistema de doble descalcificación WMS
Supervise el agua total procesada con el control de volumen electrónico que se incluye en este sistema de doble descalcificación.
Marca:  Thermo Scientific™ 06.1284
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12726208
  • 6281.25€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 15-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Supervise el agua total procesada utilizando el control electrónico del volumen que se incluye en el sistema de doble descalcificación WMS de Thermo Scientific™. Una vez alcanzado el límite, el sistema se regenera de forma automática. Esto es ideal para un suministro continuo de agua descalcificada, como por ejemplo, para sistemas más grandes o sistemas de agua de suministro clínico. Este descalcificador de agua listo para conectar sirve para descalcificar el agua de suministro antes de suministrarla a un sistema de ósmosis inversa. La descalcificación del agua elimina iones duros, como el calcio y el magnesio, y prolonga la vida útil de la membrana de ósmosis inversa.
Sistemas de doble descalcificación
  • Los sistemas de doble descalcificación ofrecen un suministro continuo de agua descalcificada
  • Los dos intercambiadores iónicos garantizan que haya siempre disponible agua descalcificada
  • Control de volumen electrónico que mide el volumen en el descalcificador; una vez que se ha alcanzado el límite, se realiza la regeneración automática inmediatamente después de agotarse el cartucho actual
  • La conexión de agua es una válvula automática de latón R 2,5 cm (1 pulg) con proceso de regeneración de 4 fases
  • Todas las conexiones de agua son estándar R 2,5 cm (1 pulg) o R 3,8 cm (1,5 pulg)
  • 230 V/50 Hz
Información para pedidos:
Este producto no está disponible en todas las regiones
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Sistema de doble descalcificación WMS – 100 – DF – ES
2 l/h
105 kg
1320 mm
2 x 10 m³ en 10 °dH
Sistema de descalcificación de agua, WMS
1190 mm
500 mm