Learn More
Chemsplash Double Stitched 24 in. Premium Mob Cap
Click to view available options
Color:
Blue
White
Descripción
- 14 g Non-Woven Polypropylene
- Double Stitched
- Elasticated
- 24 in.
- One Size
Especificaciones
Especificaciones
Tipo de producto | Mob Cap |
Tamaño | 24 in. |
Material | Polypropylene |
Color | Blue |
Desechables | Single-use |
Sin látex | Yes |
Esterilidad | Non-sterile |