Learn More
Thermo Scientific™ Plataforma de tubo de doble nivel
Accesorio para su uso con el agitador rotativo digital de cultivo de tejidos Cel-Gro, agitador rotativo digital de cultivo de tejidos Cel-Gro de 120 V y agitador rotativo digital de cultivo de tejidos Cel-Gro de 230 V
Marca: Thermo Scientific™ 88882158
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
La plataforma de tubo de doble nivel Thermo ScientificTM diseñada para su uso con el agitador rotativo digital de cultivo de tejidos Cel-Gro ofrece el doble de capacidad en un tamaño compacto.
Especificaciones
30 mm | |
33 x 14 x 1,2 cm (13 x 5,5 x 0,5 in) | |
Plataforma de tubo de doble nivel | |
Agitador de balanceo digital de tubos, 120 V (88882017), agitador de balanceo digital de tubos, 230 V (88882018) |
metálica | |
33 x 14 x 1,2 cm (13 x 5,5 x 0,5 in) | |
Tubos de 5-30 mm de diámetro | |
7 |