Learn More
Dowex™ 1X8 100-200 (Cl), Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11359075
Dowex™ 1X8 100-200 (Cl), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11359075
250 g
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Código de producto. 11359075
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L14257.30
Solicitar formato a granel o personalizado
Dowex™ 1X8 100-200 (Cl) is used as an absorbent in solid phase extraction. It is used in anion-exchange chromatography for separation. It also finds application in fine chemical processing.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Dowex|r 1X8 100-200 (Cl) se utiliza como absorbente en la extracción en fase sólida. Se utiliza en la cromatografía de intercambio de aniones para separación. También se aplica en el procesamiento de productos químicos finos.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12627-85-9
Fórmula molecular C29H34ClN
Peso molecular (g/mol) 432.05
Número MDL MFCD00132718
Clave InChI BBQMUEOYPPPODD-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo dowex 1x2 50-100 cl, dowex 1x8 50-100 cl
PubChem CID 16212807
Nombre IUPAC 1,4-bis(etenil)benceno;(4-etenilfenil)-trimetilazanio;estireno;cloruro
SMILES *
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dowex™ 1X8 100-200 (Cl)
Olor Amine-like
Cantidad 250 g
Información de solubilidad Insoluble in water.
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0462547 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha30/08/2024 Catalog NumberL14257.30,L14257.18,L14257.0B
Número de loteA0460190 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha30/08/2024 Catalog NumberL14257.30,L14257.18,L14257.0B
Número de loteZ28J006 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha19/01/2024 Catalog NumberL14257.30,L14257.18,L14257.0B
Número de lote10224593 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha30/01/2023 Catalog NumberL14257.30,L14257.18,L14257.0B
Número de lote10244247 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha27/10/2022 Catalog NumberL14257.30,L14257.18,L14257.0B
RUO – Research Use Only
Título del producto
Dowex™ 1X8 100-200 (Cl), Thermo Scientific Chemicals >