Learn More
AmberChrom™, 50WX8 200-400 (H), Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11318825
AmberChrom™, 50WX8 200-400 (H), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11318825
250 g
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Código de producto. 11318825
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L13922.30
Solicitar formato a granel o personalizado
AmberChrome™ 50WX8 Ion Exchange Resin) is used in separation medium for TLC and LPLC. It is also used as stripper resin and can be regenerated by 0.25N Sulfuricacid when exhausted, is used as catalyst and in deionizing supernatant fraction samples for paper chromatography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Dowex« 50WX8 200-400 (H) se utiliza en el medio de separación para TLC y LPLC. También se utiliza como resina separadora y se puede regenerar con ácido sulfúrico de 0,25 N cuando se agota, se utiliza como catalizador y en muestras de fracción sobrenadante desionizante para cromatografía de papel.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener dentro de un recipiente bien cerrado y en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 11119-67-8
Número MDL MFCD00132726
Nombre IUPAC AmberChrom™ 50WX8 Ion Exchange Resin
Especificaciones
Nombre del producto químico o material AmberChrome™ 50WX8 Ion Exchange Resin
Cantidad 250 g
Información de solubilidad Insoluble in water.
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote10252690 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/10/2024 Catalog NumberL13922.0B,L13922.30,L13922.18
Número de lote10239894 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha20/02/2024 Catalog NumberL13922.0B,L13922.30,L13922.18
Número de lote10239380 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha20/02/2024 Catalog NumberL13922.0B,L13922.30,L13922.18
Número de lote10249402 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/01/2024 Catalog NumberL13922.0B,L13922.30,L13922.18
Número de lote10247326 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/08/2023 Catalog NumberL13922.0B,L13922.30,L13922.18
compliance-icons
Nombre del producto
  • Dowex 50WX8 200-400 (H)
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Dowex 50WX8
RUO – Research Use Only
Título del producto
AmberChrom™, 50WX8 200-400 (H), Thermo Scientific Chemicals >