Learn More
Doxorubicin hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16452437
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
200 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
Código de producto. 16452437
Marca: Medchem Express HY15142
MedChemExpress Doxorubicin (Hydroxydaunorubicin) hydrochloride, a cytotoxic anthracycline antibiotic, is an anti-cancer chemotherapy agent.
Doxorubicin hydrochloride is a potent human DNA topoisomerase I and topoisomerase II inhibitor with IC50s of 0.8 μM and 2.67 μM, respectively. Doxorubicin hydrochloride reduces basal phosphorylation of AMPK and its downstream target acetyl-CoA carboxylase. Doxorubicin hydrochloride induces apoptosis and autophagy.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Doxorubicin hydrochloride
Forma física Solid
CAS 25316-40-9
Color Reddish Brown
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H30ClNO11
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Sinónimo Hydroxydaunorubicin hydrochloride
Información de solubilidad DMSO : 35.71 mg/mL (61.57 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣H2O : 20 mg/mL (34.48 mM; Need ultrasonic)
SMILES COC1=C2C(C(C(C(O)=C(C[C@](C(CO)=O)(O)C[C@@H]3O[C@@]4([H])C[C@H](N)[C@H](O)[C@H](C)O4)C3=C5O)=C5C2=O)=O)=CC=C1.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 579.98
Formula Weight (peso de la fórmula) 579.98
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Doxorubicin (hydrochloride)
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H350-Puede provocar cáncer.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P313-Consultar a un médico.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Hydroxydaunorubicin(hydrochloride)
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.