Learn More
STEMCELL Technologies Doxycycline (Hyclate)
Antibiotic; Used in Tet-inducible gene expression systems
Marca: STEMCELL Technologies 72742
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Doxycycline is a tetracycline-like antibiotic (Hicks et al.; Nau et al.; Solís García del Pozo & Solera; Steinhardt et al.) In genetic engineering, doxycycline is used as the regulator for inducible gene expression systems, whereby expression depends on either the presence (Tet-On) or absence (Tet-Off ) of doxycycline
- Also, doxycycline inhibits certain matrix metalloproteinases (MMP), such as MMP-8 (Ki = 36 μM; Griffin et al.; Smith et al.) It only poorly inhibits MMP-1 and MMP-13 (Ki > 100 μM; Smith et al.) This product is supplied as the hyclate salt of the molecule
- Used as the regulator for inducible gene expression in lentiviral infection and transgenic mouse models using the Tet-On or Tet-Off systems (Brambrink et al.; Carey et al.; Haenebalcke et al.; Hanna et al.; Hockemeyer et al.; Maherali et al.; Markoulaki et al.; Stadtfeld et al. 2008, 2010; Wernig et al.)
Especificaciones
24390-14-5 | |
1 g | |
≥98% |
WC 2031 | |
2[C22H24N2O8] · 2HCl · H2O · C2H6O |
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.