Learn More
Doxylamine succinate, MedChemExpress
Código de producto. 16458016
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. 16458016
Marca: Medchem Express HYA0069
MedChemExpress Doxylamine (succinate), a first generation antihistamine, is a histamine (H1) receptor antagonist. Doxylamine is also a local analgesic agent and effective hypnotic agent.
Doxylamine (succinate), a first generation antihistamine, is a histamine (H1) receptor antagonist. Doxylamine is also a local analgesic agent and effective hypnotic agent.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Doxylamine succinate
Forma física Solid
CAS 562-10-7
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (257.43 mM) ∣H2O : 50 mg/mL (128.71 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)CCC(O)=O.CC(C1=NC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)OCCN(C)C
Peso molecular (g/mol) 388.46
Formula Weight (peso de la fórmula) 388.46
Porcentaje de pureza 99.52%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.