Learn More
DPCPX, Tocris Bioscience™
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Descripción
Potent and selective A1 adenosine receptor antagonist, both in vitro and in vivo. Ki values are 3.9, 130, 50 and 4000 nM for human A1, A2A, A2B and A3 receptors respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | DPCPX |
CAS | 102146-07-6 |
Fórmula molecular | C16H24N4O2 |
Número MDL | MFCD00055117 |
Cantidad | 100 mg |
Sinónimo | 8-cyclopentyl-1,3-dipropylxanthine, dpcpx, 8-cyclopentyl-1,3-dipropyl-1h-purine-2,6 3h,7h-dione, 1,3-dpcpx, 1,3-dipropyl-8-cyclopentylxanthine, gnf-pf-2224, dipropylcyclopentylxanthine, unii-9ptp4foi9e, 9ptp4foi9e, chembl183 |
Clave InChI | FFBDFADSZUINTG-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | CCCN1C2=C(NC(=N2)C2CCCC2)C(=O)N(CCC)C1=O |
Nombre IUPAC | 8-cyclopentyl-1,3-dipropyl-2,3,6,7-tetrahydro-1H-purine-2,6-dione |
Peso molecular (g/mol) | 304.39 |