Learn More
DPPC, MedChemExpress
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
Descripción
DPPC (129Y83) is a zwitterionic phosphoglyceride that can be used for the preparation of liposomal monolayers. DPPC-liposome serves effectively as a delivery vehicle for inducing immune responses against GSL antigen in mice.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | DPPC |
| CAS | 63-89-8 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C40H80NO8P |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 129Y83 |
| Información de solubilidad | Ethanol : 25 mg/mL (34.06 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 5 mg/mL (6.81 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCC(O[C@H](COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COP(OCC[N+](C)(C)C)([O-])=O)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 734.04 |
| Mostrar más |
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.