Learn More
Dräger™ Abridor de tubos 7000
Accesorio para sistemas de tubos del detector.
Marca:  Dräger™ 6401200
Código de producto. 10200383
  • 102.00€ / cada uno
Edge
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Accesorio para sistemas de tubos del detector
  • Para marcar y romper puntas de tubos del detector Draeger individuales
  • Las puntas de vidrio se almacenan de forma segura para su eliminación correcta
  • Ayuda a romper ampollas de tubo
Especificaciones
Especificaciones
Sistemas de tubos del detector
Abridor de tubos 7000
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Dräger™ Abridor de tubos 7000 > Abridor de tubos 7000