Learn More
Dräger™ XXS Replacement Ammonia DragerSensor™
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Monitores multigases Pac 7000, X-am 5000 y X-am 5600
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Rango de medida: De 0 a 300 ppm
- Resolución: 1 ppm
Garantía
Un año
Especificaciones
Especificaciones
| Límites de detección | De 0 a 300 ppm |
| Componentes medidos | Amoníaco |
| Para utilizar con (equipo) | Monitores multigases Pac 7000, X-am 5000 y X-am 5600 |
| Tipo | Sensor de repuesto de amoníaco |
| Para utilizar con (aplicación) | Detección precisa de amoníaco |