Learn More
Dräger™ Chips CMS: Isopropanol
Adecuado para 10 mediciones de un gas
Marca: Dräger™ 6406390
Detalles adicionales : Peso : 0.02700kg
Descripción
Suministra automáticamente al analizador los datos de calibración y el intervalo de medición del gas correspondiente.Especificaciones
De 700 a 1100 hpa | |
De 5 a 25 mg/l | |
De 100 a 550 s | |
De 10 °C a 30 °C |
Chip CMS de isopropanol | |
De 40 a 1000 | |
De 50° a 86 °F |