Learn More
Dräger™ Sensor de repuesto XXS de dióxido de carbono (CO2)
Sensor de repuesto XXS, para su uso con detectores multigases Pac 7000 y X-am 5000.
Marca: Dräger™ 6810889
Detalles adicionales : Peso : 0.02520kg
Descripción
- Intervalo de medición: 0 a 5% vol
- Resolución: 0,1 % vol.
- Dióxido de carbono (CO2)
Especificaciones
dióxido de carbono | |
Detectores multigases Pac 7000, X-am 5000 | |
Sensor de repuesto |